Stampa…
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
H27696.MD H27696.03
H27696.MDEA 52.8 EUR
H27696.MD H27696.03
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 80360-14-1 Molecular Formula: C14H10INO2S Formula Weight: 383.20 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD09037474
Formula: C₁₄H₁₀INO₂S
Peso molecolare: 383,21 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037474
CAS Number: 80360-14-1