5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 128388-54-5
Molecular Formula: C18H15BO2
Formula Weight: 274.13
Melting Point: 292-296°
MDL No.: MFCD09953491
Formula:
C₁₈H₁₅BO₂ Punto di fusione: 292…296 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09953491 CAS Number: 128388-54-5 |