1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 23995-88-2
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Refractive Index: 1.508
Melting Point: 29-32°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075186
Formula:
C₁₀H₂₁N₃ Punto di fusione: 29…32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075186 CAS Number: 23995-88-2 ADR: 8,III |