2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 5466-88-6
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00158536
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00158536 CAS Number: 5466-88-6 |