Stampa…
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylamino)-1-benzylpiperidine
H27606.06 H27606.03
H27606.06EA 85.9 EUR
H27606.06 H27606.03
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Purity: 98% CAS No.: 7006-50-0 Molecular Formula: C13H20N2 Formula Weight: 204.31 MDL No.: MFCD03931054
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Peso molecolare: 204.32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03931054
CAS Number: 7006-50-0