4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
H27578.03
H27578.MD
H27578.03EA
384
EUR
H27578.03
H27578.MD
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Purity: 95%
CAS No.: 172843-97-9
Molecular Formula: C11H19NO5
Formula Weight: 245.27
Melting Point: 157° dec.
MDL No.: MFCD02683136
Formula:
C₁₁H₁₉NO₅ Peso molecolare: 245,275 g/mol Punto di fusione: 157 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683136 CAS Number: 172843-97-9 |