(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 90290-05-4
Molecular Formula: C8H17NO2
Formula Weight: 159.23
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 106-108°/18mm
Optical Rotation: -8° (c=3 in ethanol)
MDL No.: MFCD00210015
Formula:
C₈H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 106…108 °C (18 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210015 CAS Number: 90290-05-4 |