3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Formula:
C₇H₉NO₃ Punto di fusione: 123…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03422293 CAS Number: 17147-85-2 |