Stampa…
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
H27563.06 H27563.03
H27563.06EA 368 EUR
H27563.06 H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97% CAS No.: 90814-91-8 Molecular Formula: C8H6BrNOS Formula Weight: 244.11 Melting Point: 210-214° MDL No.: MFCD02660583
Formula: C₈H₆BrNOS
Peso molecolare: 244,11 g/mol
Punto di fusione: 210…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02660583
CAS Number: 90814-91-8