Stampa…
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Eth-1-ynyl-4-(pentyloxy)benzene
H27555.09 H27555.03
H27555.09EA 193 EUR
H27555.09 H27555.03
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 79887-16-4 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 113-115°/2mm MDL No.: MFCD00173877
Formula: C₁₃H₁₆O
Peso molecolare: 188,27 g/mol
Punto di ebollizione: 113…115 °C (2 mmHg)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173877
CAS Number: 79887-16-4