Stampa…
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate
H27544.14 H27544.06
H27544.14EA 179 EUR
H27544.14 H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98% CAS No.: 24393-53-1 Molecular Formula: C11H11BrO2 Formula Weight: 255.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 180°/18mm MDL No.: MFCD00012226
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 255,11 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (18 mmHg)
Densità: 1,359
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012226
CAS Number: 24393-53-1