Stampa…
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-1-Cyclopropylethanamine
H27499.06 H27499.03
H27499.06EA 226 EUR
H27499.06 H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98% CAS No.: 195604-39-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 3°(37°F) Melting Point: -68° Boiling Point: 95° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD08064289
Formula: C₅H₁₁N
Peso molecolare: 85,15 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,799
Flash Pt: 3 °C (37 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064289
CAS Number: 195604-39-8
UN: 2733
ADR: 3,II