Stampa…
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27493.09 H27493.03
H27493.09EA 252 EUR
H27493.09 H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 24036-52-0 Molecular Formula: C8H6BrNO2 Formula Weight: 228.04 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD00461173
Formula: C₈H₆BrNO₂
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461173
CAS Number: 24036-52-0