Stampa…
N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27439.14 H27439.06
H27439.14EA 126 EUR
H27439.14 H27439.06
N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide 98%
N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Purity: 98% CAS No.: 41306-45-0 Molecular Formula: C3H8N2S.HI Formula Weight: 232.07 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD00192092
Formula: C₃H₈N₂S·HI
Peso molecolare: 232,07 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192092
CAS Number: 41306-45-0