Stampa…
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
H27424.14 H27424.06 H27424.03
H27424.14EA 553 EUR
H27424.14 H27424.06 H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99% CAS No.: 23294-41-9 Molecular Formula: C16H19N Formula Weight: 225.34 Boiling Point: 98°/0.3mm MDL No.: MFCD00243088
Formula: C₁₆H₁₉N
Peso molecolare: 225,34 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C (0,3 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243088
CAS Number: 23294-41-9