Stampa…
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
H27408.06 H27408.03
H27408.06EA 148 EUR
H27408.06 H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 53617-36-0 Molecular Formula: C10H21N3 Formula Weight: 183.30 Melting Point: 53-56° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03274729
Formula: C₁₀H₂₁N₃
Peso molecolare: 183,3 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03274729
CAS Number: 53617-36-0
ADR: 8,III