Stampa…
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27390.MD H27390.03
H27390.MDEA 136 EUR
H27390.MD H27390.03
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 405930-65-6 Molecular Formula: C11H9ClN2O Formula Weight: 220.66 MDL No.: MFCD06798234
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
Peso molecolare: 220,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798234
CAS Number: 405930-65-6