1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 127946-77-4
Molecular Formula: C4H6N2.HCl
Formula Weight: 118.56
Melting Point: ca 220° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD04114063
Formula:
C₄H₇ClN₂ Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114063 CAS Number: 127946-77-4 ADR: 6.1,III |