Stampa…
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27280.14 H27280.06
H27280.14EA 288 EUR
H27280.14 H27280.06
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 20295-64-1 Molecular Formula: C5H4ClNO.HCl Formula Weight: 166.01 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD00007913
Formula: C₅H₄ClNO·HCl
Peso molecolare: 166,01 g/mol
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007913
CAS Number: 20295-64-1
EINECS: 243-712-9