Stampa…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27264.MD H27264.03
H27264.MDEA 63.5 EUR
H27264.MD H27264.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 68781-13-5 Molecular Formula: C4H7NO2.HCl Formula Weight: 137.56 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD00012545
Formula: C₄H₈ClNO₂
Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012545
CAS Number: 68781-13-5