Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 932750-29-3
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 71-73°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD01743485
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Punto di fusione: 71…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01743485 CAS Number: 932750-29-3 ADR: 6.1,III |