(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-cis-4-F-Pro-NH₂·HCl, cis-4-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 426844-23-7
Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl
Formula Weight: 168.59
Melting Point: 231-236° dec.
Optical Rotation: -45 (c=1 in water)
MDL No.: MFCD07368567
Formula:
C₅H₁₀ClFN₂O Peso molecolare: 168,6 g/mol Punto di fusione: 231…236 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368567 CAS Number: 426844-23-7 |