Stampa…
L-m-Tyrosine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27224.MD H27224.03
H27224.MDEA 98.8 EUR
H27224.MD H27224.03
L-m-Tyrosine ≥97%
L-m-Tyrosine
Purity: 97+% CAS No.: 587-33-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 260-270° MDL No.: MFCD00063059
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di fusione: 260…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063059
CAS Number: 587-33-7