Stampa…
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27196.14 H27196.06
H27196.14EA 92.5 EUR
H27196.14 H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98% CAS No.: 21744-84-3 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00601365
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00601365
CAS Number: 21744-84-3