3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 33632-74-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 146-148°
MDL No.: MFCD00276310
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00276310 CAS Number: 20825-89-2 |