5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 315-12-8
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Melting Point: 52-57°
MDL No.: MFCD03413407
Formula:
C₈H₈FNO₂ Punto di fusione: 52…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03413407 CAS Number: 315-12-8 |