Stampa…
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27133.09 H27133.03
H27133.09EA 127 EUR
H27133.09 H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 73568-25-9 Molecular Formula: C10H6ClNO Formula Weight: 191.62 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00130079
Formula: C₁₀H₆ClNO
Peso molecolare: 191.62 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130079
CAS Number: 73568-25-9