Stampa…
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27124.06 H27124.03
H27124.06EA 94.7 EUR
H27124.06 H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 39786-35-1 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 77-82° MDL No.: MFCD00641330
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00641330
CAS Number: 39786-35-1