(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
CAS No.: 167316-27-0
Molecular Formula: C21H22N2O2S
Formula Weight: 366.48
Melting Point: 127-130°
Optical Rotation: +29° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD03095684
Formula:
C₂₁H₂₂N₂O₂S Peso molecolare: 366,48 g/mol Punto di fusione: 127…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095684 CAS Number: 167316-27-0 |