Stampa…
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Diazepan-5-one, Homopiperazin-5-one
H26990.MD H26990.03
H26990.MDEA 71.3 EUR
H26990.MD H26990.03
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 34376-54-0 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.14 MDL No.: MFCD00766804
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00766804
CAS Number: 34376-54-0