Stampa…
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14 H26973.06
H26973.14EA 244 EUR
H26973.14 H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 73568-29-3 Molecular Formula: C11H8ClNO2 Formula Weight: 221.64 Flash Point: -9°(16°F) Melting Point: 146-151° MDL No.: MFCD00160585
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Peso molecolare: 221,64 g/mol
Punto di fusione: 146…151 °C
Flash Pt: –9 °C (16 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160585
CAS Number: 73568-29-3