Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 3939-01-3
Molecular Formula: C14H17NO3.HCl
Formula Weight: 283.75
Melting Point: ca 185° dec.
MDL No.: MFCD00012799
Formula:
C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012799 CAS Number: 3939-01-3 EINECS: 223-522-2 |