Stampa…
3-Bromocatechol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
H26925.MD H26925.03
H26925.MDEA 95.8 EUR
H26925.MD H26925.03
3-Bromocatechol 95%
3-Bromocatechol
Purity: 95% CAS No.: 14381-51-2 Molecular Formula: C6H5BrO2 Formula Weight: 189.01 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00869768
Formula: C₆H₅BrO₂
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869768
CAS Number: 14381-51-2