Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26879.06 H26879.03
H26879.06EA 115 EUR
H26879.06 H26879.03
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50890-83-0 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: ca 218° dec. MDL No.: MFCD00272569
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 218 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272569
CAS Number: 50890-83-0