Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Formula:
C₅H₁₂OSi Punto di ebollizione: 74 °C Densità: 0,779 Flash Pt: –19 °C (–2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054764 CAS Number: 6213-94-1 EINECS: 228-281-7 ADR: 3,II |