Stampa…
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
H26794.06 H26794.14
H26794.06EA 94.6 EUR
H26794.06 H26794.14
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Purity: 98% CAS No.: 1122-71-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 32-34° Boiling Point: 105-108°/12mm MDL No.: MFCD00023520
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,16 g/mol
Punto di ebollizione: 105…108 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 32…34 °C
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023520
CAS Number: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2