1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 157599-02-5
Molecular Formula: C16H32N8O4
Formula Weight: 400.48
MDL No.: MFCD09263318
Formula:
C₁₆H₃₂N₈O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09263318 CAS Number: 157599-02-5 |