Stampa…
2-Propionylfuran 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Furan-2-yl)propan-1-one
H26754.06 H26754.14
H26754.06EA 89 EUR
H26754.06 H26754.14
2-Propionylfuran 97%
2-Propionylfuran
Purity: 97% CAS No.: 3194-15-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Odour: Characteristic Melting Point: 26-30° Boiling Point: 53-55°/1mm MDL No.: MFCD00020936
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 26…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020936
CAS Number: 3194-15-8
EINECS: 221-693-8