Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26726.AA H26726.AC
H26726.AAEA 49.2 EUR
H26726.AA H26726.AC
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 59388-58-8 Molecular Formula: C13H19N Formula Weight: 189.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 123°/5mm MDL No.: MFCD00799587
Formula: C₁₃H₁₉N
Peso molecolare: 189,30 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (5 mmHg)
Densità: 0,975
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799587
CAS Number: 59388-58-8
EINECS: 261-732-6