2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 82777-09-1
Molecular Formula: C18H13I
Formula Weight: 356.21
Melting Point: 113-116°
MDL No.: MFCD00185026
Formula:
C₁₈H₁₃I Punto di fusione: 113…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185026 CAS Number: 82777-09-1 |