Stampa…
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26645.14 H26645.06
H26645.14EA 237 EUR
H26645.14 H26645.06
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 318-98-9 Molecular Formula: C16H21NO2.HCl Formula Weight: 295.80 Melting Point: 163-165° MDL No.: MFCD00012558
Formula: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012558
CAS Number: 318-98-9
EINECS: 206-268-7
Merck Index: 14,7840