Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
H26617.03
H26617.06
H26617.03EA
90
EUR
H26617.03
H26617.06
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane
Purity: 97%
CAS No.: 15310-28-8
Molecular Formula: C15H16O4S2
Formula Weight: 324.42
Melting Point: 137-139°
MDL No.: MFCD00032255
Formula:
C₁₅H₁₆O₄S₂ Peso molecolare: 324,42 g/mol Punto di fusione: 137…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032255 CAS Number: 15310-28-8 |