p-Sexiphenyl 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 4499-83-6
Molecular Formula: C36H26
Formula Weight: 458.59
Melting Point:
Formula:
C₃₆H₂₆ Punto di fusione: >400 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039559 CAS Number: 4499-83-6 EINECS: 224-799-2 |