2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3739-94-4
Molecular Formula: C7H3Cl2NO2
Formula Weight: 204.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 284°
Beilstein Reference: 131556
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00006289
Formula:
C₇H₃Cl₂NO₂ Punto di ebollizione: 284 °C Punto di fusione: 57…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006289 CAS Number: 3739-94-4 EINECS: 223-125-4 ADR: 8,II |