1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 112193-83-6
Molecular Formula: C15H26N4
Formula Weight: 262.40
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD09263310
Formula:
C₁₅H₂₆N₄ Punto di fusione: 84…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09263310 CAS Number: 112193-83-6 |