N-Boc-L-prolinal 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 69610-41-9
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ Punto di ebollizione: 228 °C Densità: 1,06 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00274186 CAS Number: 69610-41-9 |