Stampa…
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-Dibromoadipic acid diethyl ester
H26347.06 H26347.14
H26347.06EA 43.5 EUR
H26347.06 H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98% CAS No.: 869-10-3 Molecular Formula: C10H16Br2O4 Formula Weight: 360.04 Melting Point: 64-67° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00075379
Formula: C₁₀H₁₆Br₂O₄
Peso molecolare: 360.04 g/mol
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075379
CAS Number: 869-10-3
ADR: 8 II