4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 3945-69-5
Molecular Formula: C10H17ClN4O3.xH2O
Formula Weight: 276.72(anhy)
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 8026872
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03613550
Formula:
C₁₀H₁₇ClN₄O₃·xH₂O Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03613550 CAS Number: 3945-69-5 UN: 3261 ADR: 8,III |