Stampa…
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03 H26300.06 H26300.14
H26300.03EA 29.9 EUR
H26300.03 H26300.06 H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 136459-72-8 Molecular Formula: C17H18Si Formula Weight: 250.42 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD09953470
Formula: C₁₇H₁₈Si
Peso molecolare: 250,42 g/mol
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953470
CAS Number: 136459-72-8