tert-Butyl hydrogen malonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
Purity: 96%
CAS No.: 40052-13-9
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 90°/2mm
Beilstein Reference: 1765457
MDL No.: MFCD00191886
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 90 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 19…20 °C Densità: 1,04 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191886 CAS Number: 40052-13-9 |